Merck
PRIH3239D0B2
Princeton BioMolecular Research, Inc.
2-Cycloheptyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
287.32
MDL番号:
Iupac Name
2-cycloheptyl-1,3-dioxo-5-isoindolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H17NO4/c18-14-12-8-7-10(16(20)21)9-13(12)15(19)17(14)11-5-3-1-2-4-6-11/h7-9,11H,1-6H2,(H,20,21)
InChI Key
NMKHNBKGJXJOHW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR057921