Merck
PRIH3239CD81
Princeton BioMolecular Research, Inc.
N-(3-chloroquinoxalin-2-yl)benzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
319.77
MDL番号:
Iupac Name
N-((2Z)-3-chloro-2(1H)-quinoxalinylidene)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C14H10ClN3O2S/c15-13-14(17-12-9-5-4-8-11(12)16-13)18-21(19,20)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,17,18)
InChI Key
NQMQRGNWHJIWHW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR014873