Merck
PRIH3031277E
Princeton BioMolecular Research, Inc.
[3-(3,4-Dihydro-2H-benzo[b][1,4]dioxepin-7-yl)-5,9-dimethyl-7-oxo-7H-furo[3,2-g]chromen-6-yl]-acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
420.42
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-(3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]dioxepin-7-yl)-5,9-dimethyl-7-oxo-7H-furo[3,2-g]chromen-6-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C24H20O7/c1-12-15-9-17-18(14-4-5-19-20(8-14)29-7-3-6-28-19)11-30-22(17)13(2)23(15)31-24(27)16(12)10-21(25)26/h4-5,8-9,11H,3,6-7,10H2,1-2H3,(H,25,26)
InChI Key
QFCPONABCJSXAN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR331893
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)