Merck
PRIH3031276A
Princeton BioMolecular Research, Inc.
3-(1H-Benzoimidazol-2-yl)-1-cyclopentyl-4,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-ylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
294.4
MDL番号:
Iupac Name
3-(1H-benzimidazol-2-yl)-1-cyclopentyl-4,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C18H22N4/c1-11-12(2)22(13-7-3-4-8-13)17(19)16(11)18-20-14-9-5-6-10-15(14)21-18/h5-6,9-10,13H,3-4,7-8,19H2,1-2H3,(H,20,21)
InChI Key
PMIJUTWRCNEKFQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR331873