Merck
PRIH30312723
Princeton BioMolecular Research, Inc.
(2-Hexyl-6-oxo-7,8,9,10-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-3-yloxy)-acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
358.43
MDL番号:
Iupac Name
[(2-hexyl-6-oxo-7,8,9,10-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-3-yl)oxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C21H26O5/c1-2-3-4-5-8-14-11-17-15-9-6-7-10-16(15)21(24)26-19(17)12-18(14)25-13-20(22)23/h11-12H,2-10,13H2,1H3,(H,22,23)
InChI Key
RYMHAEFPTXNFHW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR331802
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)