Merck
PRIH049B303C
Princeton BioMolecular Research, Inc.
2-(3-acetylphenoxy)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
193.2
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-acetylphenoxy)acetamide
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c1-7(12)8-3-2-4-9(5-8)14-6-10(11)13/h2-5H,6H2,1H3,(H2,11,13)
InChI Key
JLAJIYRKJDFHSG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR316032
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)