Merck
PRIH039FD5A6
Princeton BioMolecular Research, Inc.
4-Oxo-1,4-dihydro-pyrimido[1,2-b]indazole-2-carboxylic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.25
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-oxo-1,4-dihydropyrimido[1,2-b]indazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H11N3O3/c1-2-19-13(18)10-7-11(17)16-12(14-10)8-5-3-4-6-9(8)15-16/h3-7,14H,2H2,1H3
InChI Key
ZQJXNTNCHQWJNW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR215540