Merck
PRI444789129
Princeton BioMolecular Research, Inc.
7-Methyl-4-oxo-2-(4-phenyl-piperazin-1-yl)-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
348.4
MDL番号:
Iupac Name
7-methyl-4-oxo-2-(4-phenyl-1-piperazinyl)-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C20H20N4O2/c1-15-7-8-18-21-19(17(14-25)20(26)24(18)13-15)23-11-9-22(10-12-23)16-5-3-2-4-6-16/h2-8,13-14H,9-12H2,1H3
InChI Key
YTWBZFMOWAOPON-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR194313
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)