Merck
PRI444789121
Princeton BioMolecular Research, Inc.
9-Methyl-2-(4-methyl-piperidin-1-yl)-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
285.35
MDL番号:
Iupac Name
9-methyl-2-(4-methyl-1-piperidinyl)-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C16H19N3O2/c1-11-5-8-18(9-6-11)15-13(10-20)16(21)19-7-3-4-12(2)14(19)17-15/h3-4,7,10-11H,5-6,8-9H2,1-2H3
InChI Key
TWNYXSVEXVQJOL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR194305