Merck
PRI444788251
Princeton BioMolecular Research, Inc.
3-Bromo-6-fluoro-1H-cinnolin-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.03
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-6-fluorocinnolin-4-ol
Inchi Code
1S/C8H4BrFN2O/c9-8-7(13)5-3-4(10)1-2-6(5)11-12-8/h1-3H,(H,11,13)
InChI Key
QHTHQDSASVQTEA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR177479
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)