Merck
PRI444788169
Princeton BioMolecular Research, Inc.
1,5,7-Trichloro-isoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.5
MDL番号:
Iupac Name
1,5,7-trichloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H4Cl3N/c10-5-3-7-6(8(11)4-5)1-2-13-9(7)12/h1-4H
InChI Key
XBYDBAMDAVQRCX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR168232