Merck
PRI444787108
Princeton BioMolecular Research, Inc.
3-[(1,1-dioxothiolan-3-yl)amino]-1-(p-tolyl)pyrrolidine-2,5-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
322.38
MDL番号:
Iupac Name
3-[(1,1-dioxidotetrahydro-3-thienyl)amino]-1-(4-methylphenyl)-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C15H18N2O4S/c1-10-2-4-12(5-3-10)17-14(18)8-13(15(17)19)16-11-6-7-22(20,21)9-11/h2-5,11,13,16H,6-9H2,1H3
InChI Key
MPVACWMXHVRPFD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR143632
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)