Merck
PRI424059067
Princeton BioMolecular Research, Inc.
4-bromo-3-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.07
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-3-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C7H9BrN2/c1-10-4-6(8)7(9-10)5-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI Key
USPQGAVLHGQJJV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR134998