Merck
PRI424050302
Princeton BioMolecular Research, Inc.
4-Isopropoxy-benzo[b]thiophene-6-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.29
MDL番号:
Iupac Name
4-isopropoxy-1-benzothiophene-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H12O3S/c1-7(2)15-10-5-8(12(13)14)6-11-9(10)3-4-16-11/h3-7H,1-2H3,(H,13,14)
InChI Key
NDENIGQHEMTOOZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR056555