Merck
PRI424050210
Princeton BioMolecular Research, Inc.
5-(6-methoxy-5-methylpyridin-3-yl)thiophene-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.29
MDL番号:
Iupac Name
5-(6-methoxy-5-methylpyridin-3-yl)thiophene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H11NO2S/c1-8-5-9(6-13-12(8)15-2)11-4-3-10(7-14)16-11/h3-7H,1-2H3
InChI Key
LTJLHOOOWDUOQE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR052752