Merck
PRI424049751
Princeton BioMolecular Research, Inc.
3-(8-hydroxyquinolin-5-yl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.22
MDL番号:
Iupac Name
3-(8-hydroxy-5-quinolinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO3/c14-10-5-3-8(4-6-11(15)16)9-2-1-7-13-12(9)10/h1-3,5,7,14H,4,6H2,(H,15,16)
InChI Key
WPAQHRDBFJMQSG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR030565
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)