Merck
PRI424049123
Princeton BioMolecular Research, Inc.
2-methyl-3-piperazin-1-ylquinoxaline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.3
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-3-(1-piperazinyl)quinoxaline
Inchi Code
1S/C13H16N4/c1-10-13(17-8-6-14-7-9-17)16-12-5-3-2-4-11(12)15-10/h2-5,14H,6-9H2,1H3
InChI Key
IPWZRMZLVSDBKQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR014893
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)