Merck
PRI424049051
Princeton BioMolecular Research, Inc.
3-phenylquinoxaline-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.26
MDL番号:
Iupac Name
3-phenyl-2-quinoxalinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H10N2O2/c18-15(19)14-13(10-6-2-1-3-7-10)16-11-8-4-5-9-12(11)17-14/h1-9H,(H,18,19)
InChI Key
GUTASBJYGXIWLA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR013457
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)