安全性情報
TX1280
Supelco
Trifluoroacetic Acid Soltion
0.1% (v/v) TFA Mobile Phase in Water
別名:
hplc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
50202301
product name
Water/TFA 0.1% Mobile Phase,
品質水準
グレード
HPLC grade
形状
liquid
含みます
0.095-0.105 % (v/v) trifluoroacetic acid
蒸発残留物質
≤5 ppm
APHA: ≤10
密度
1.000  g/cm3
UV吸収
λ: 205 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.70
λ: 230 nm Amax: ≤0.30
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 280 nm Amax: ≤0.010
λ: 300 nm Amax: ≤0.010
λ: 350 nm Amax: ≤0.010
適合性
suitable for HPLC
アプリケーション
general analytical
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
アプリケーション
TX1280P-1 is packaged in poly coated glass bottles
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Assay (trifluoroacetic acid)0.095-0.105% (v/v)Color (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidGradient at 210 nm0.01AU maxGradient at 220 nm0.001AU maxGradient at 280 nm0.001AU maxUV Abs. at 205 nm1.00AU maxUV Abs. at 210 nm0.70AU maxUV Abs. at 230 nm0.30AU maxUV Abs. at 250 nm0.05AU maxUV Abs. at 280 nm0.010AU maxUV Abs. at 300 nm0.010AU maxUV Abs. at 350 nm0.010AU max
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
US1TX1280CN/38E:
TX1280-37:
US1TX1280/37:
TX1280-NP20:
US1TX1280LY31E:
TX1280LY-31E:
TX1280P-1:
TX1280CN-38E:
試験成績書(COA)