安全性情報
TN-PACK
Millipore
Anti-B (clone LB-2), Blood Grouping Reagent plus Diluent
CORE Anti-B (clone LB-2) Bulk Reagent plus Diluent Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
unpurified
クローン
LB-2, monoclonal
形状
liquid
包装
kit of
濃度
30-50 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
アイソタイプ
IgM
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
Colorant: Quinoline Yellow dye C.I. 47005
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation examined according to Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only
アプリケーション
For use by Tube;Slide;Microplate techniques.
Reagent + Diluent Kit.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
TN-10L-BK:
TN-10X10ML-U:
TN-50L-BK:
TN-100X10ML-EUR:
TN-10ML-SHY:
TN-1L-BK:
TN-100X10ML-EUC:
TN-10ML-SAM:
TN-10ML-B:
TN-PACK:
TN-10X10ML-B:
TN-10ML-OCD:
TN-10X10ML-SQN:
試験成績書(COA)