product name
MCF-7/TAMR-1ヒト乳がん細胞株, MCF-7/TAMR-1 is a tamoxifen-resistant cell line derived from the MCF-7/S0.5 human breast cancer cell line by long term treatment with the drug tamoxifen.
由来生物
human
品質水準
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
ambient
詳細
エストロゲン受容体陽性乳がんは、最も多いタイプの乳がんです。 すべてのがんの約80%がエストロゲン受容体を発現しており(ER+)、エストロゲンに依存してがん細胞の増殖と広がりが生じます。 タモキシフェンなどのホルモン療法は、エストロゲンの作用をブロックすることにより、ER+乳がんの増殖を遅延または中止させるのに役立つ可能性があります。 タモキシフェンの一次耐性や獲得耐性は、ER+乳がんの治療において大きな臨床的課題となります。 MCF-7/TAMR-1細胞株は、タモキシフェン耐性の研究、タモキシフェン耐性増殖に関与するシグナル伝達経路の解明、およびホルモン療法に対する反応の新しい予測マーカーの同定のためのモデル細胞系となります。
MCF-7/TAMR-1は、1Mのタモキシフェンで長期間処理し低血清濃度で増殖するように適応させたMCF-7/SO.5細胞株に由来するタモキシフェン耐性細胞株です。MCF-7/TAMR-1細胞は、1Mタモキシフェン中で維持する必要があり、タモキシフェンに感受性のある親MCF-7/S0.5細胞と比較することができます。
MCF-7/TAMR-1は、1Mのタモキシフェンで長期間処理し低血清濃度で増殖するように適応させたMCF-7/SO.5細胞株に由来するタモキシフェン耐性細胞株です。MCF-7/TAMR-1細胞は、1Mタモキシフェン中で維持する必要があり、タモキシフェンに感受性のある親MCF-7/S0.5細胞と比較することができます。
細胞株の説明
がん細胞
アプリケーション
この製品は、製品文書に詳述されている「学術的使用に関する協約」の条件に従って、内部の学術研究に使用することを意図して、学術機関のみに販売されています。その他の使用に関する情報については、licensing@emdmillipore.comをご覧ください。
品質
• 各バイアルには≥ 1X106の生存細胞が含まれています。
•PCR検査によれば、細胞はHPV-16、HPV-18、A、B、C型肝炎、HIV-1および2ウイルスに関して陰性です。
•細胞はマイコプラズマ汚染に関して陰性です。
•細胞の各ロットは、STR分析によって遺伝子型が決定されて細胞株の固有性が検証されます。
•PCR検査によれば、細胞はHPV-16、HPV-18、A、B、C型肝炎、HIV-1および2ウイルスに関して陰性です。
•細胞はマイコプラズマ汚染に関して陰性です。
•細胞の各ロットは、STR分析によって遺伝子型が決定されて細胞株の固有性が検証されます。
保管および安定性
MCF-7/TAMR-1細胞は液体窒素内で保存してください。細胞は、初回の融解後に少なくとも10回継代して、細胞マーカーの発現と機能性に重大な影響を与えることなく培養できます。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
研究専用。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
引火点(℃)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
適用法令
Jan Code
SCC101:
試験成績書(COA)
British journal of cancer, 53(1), 29-35 (1986-01-01)
The human breast cancer cell line MCF-7 requires oestrogen to produce and promote growth of tumours in athymic mice. In vitro, however, MCF-7 cells proliferate rapidly without supply of oestrogen (Briand & Lykkesfeldt, 1984). Oestrogen stimulation of proliferation of MCF-7
Cancer research, 44(3), 1114-1119 (1984-03-01)
The human breast cancer cell line MCF-7 has been adapted to long-term growth at 0.5 and 0.05% fetal bovine serum. Free cytoplasmic and filled nuclear estrogen receptors were found in cells grown at 5, 0.5, and 0.05% fetal bovine serum.
Molecular and cellular endocrinology, 109(2), 197-207 (1995-04-01)
Breast cancer patients with an estrogen receptor (ER) positive tumor can be treated with the anti-estrogen tamoxifen, but development of anti-estrogen resistance is a serious problem. We have analyzed a tamoxifen resistant human breast cancer cell line MCF-7/TAMR-1 for alterations
Journal of lipid research, 59(12), 2297-2307 (2018-10-14)
In breast cancer, 17β-estradiol (E2) plays critical roles mainly by binding to its canonical receptor, estrogen receptor (ER) α66, and eliciting genomic effects. E2 also triggers rapid, nongenomic responses. E2 activates sphingosine kinase 1 (SphK1), increasing sphingosine-1-phosphate (S1P) that binds
Aging, 13(14), 18498-18514 (2021-07-23)
Breast cancer (BC) is a common malignant tumor in females. The challenge in treating BC is overcoming chemoresistance. Exosome-mediated transfer of miRNAs is a molecule-shuttle in intercellular communication. Thus, we aimed to investigate whether exosomal miRNA-205 could affect chemoresistance and