Merck
PX1690
Supelco
1,2-Propanediol
別名:
1,2-Propanediol, Propylene Glycol, 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H8O2
CAS番号:
分子量:
76.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
200-338-0
蒸気圧
0.11 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
形状
liquid
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.43
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
188 °C/1013 hPa
mp
-59 °C
転移温度
flash point 99 °C
密度
1.04 g/cm3 at 20 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC): 98% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PX1690-901:
PX1690-30:
PX1690-3:
US1PX1690/30:
PX1690-5:
試験成績書(COA)