Merck
PPHG04700
Millipore
Polypropylene membrane filter
0.2 µm, 47 mm, hydrophilic, polypropylene
別名:
Hydrophilic Polypropylene membrane filter, PFAS testing
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104921
NACRES:
NB.24
物質
plain filter
polypropylene membrane
white filter
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
パラメーター
1 h at 90 °C
フィルタ直径
47 mm
厚さ
210 μm ± 50 μm
重量分析抽出物
0.5%
ポアサイズ
0.2 μm pore size
>40 % porosity
泡立ち点
>15 psi, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
詳細
Millipore polypropylene filters are constructed of 100% virgin polypropylene media. Polypropylene as a membrane material demonstrates low extractables, high thermal stability, relatively fast liquid flow rates, and broad chemical compatibility, for the filtration of mobile phase, general filtration of aqueous and organic/aggressive solvents, clarification and prefiltration.
アプリケーション
  • Clarification of aqueous and organic solutions
  • General filtration
  • HPLC/LC-MS mobile phase filtration
  • Clarifying acids and bases
  • PFAS Sample filtration
特徴および利点
  • Low extractables
  • Broad thermal stability
  • Broad chemical compatibility
  • Fast liquid flow rates
文書ライブラリにアクセスする
資料
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
メンブレンフィルターについて学び、メンブレンを選択する際の考慮すべき事項(化学適合性、孔径とMWCO、結合特性と光学特性、タンパク質と低分子被検体サンプル調製、HPLC、LC-MS、その他の分析用の抽出物など)について説明します。
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
改変EPA 1633を用いたPFAS試験のためのデータおよびおすすめのろ過製品
すべて表示