Merck
PHCC0CLIP
Millipore
Scepter O-ring Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
メーカー/製品名
Scepter
テクニック
cell counting: suitable
輸送温度
ambient
詳細
Scepterを繰り返しご利用になると内蔵のO-リングが磨耗することがあります。本キットをご利用頂くことでO-リングを簡単に交換できます。交換手順等については製品マニュアルをご参照下さい。
構成
O-リング2個
フィルターカバー1つ
文書ライブラリにアクセスする
資料
How do you assess the state of your cell culture? We’ve got some best practices to share.
プロトコル
The Scepter™ cell counter uses the Coulter principle of impedance-based particle detection to reliably and accurately count every cell in your sample.
Combine the ease of automated instrumentation with the accuracy of impedance-based cell counting using the Coulter principle in an affordable, handheld format.