スキップする
MXPHEAVHP
Milliflex® PLUS pump head VHP compatible
The Milliflex® PLUS pump head is a spare part of the Milliflex PLUS pump. It is suitable for use in isolators and is Vapor Hydrogen Peroxide (VHP) compatible.
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
この商品について
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
23151818
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Level
manufacturer/tradename
Milliflex®
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
water monitoring
compatibility
for use with MILLIFLEX®, standard for VHP
shipped in
ambient
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
MXPFHUVHPMXPELEHUBMXPTUBVHP
compatibility
for use with MILLIFLEX®, standard for VHP
compatibility
for use with MILLIFLEX®, standard for VHP
compatibility
for use with MILLIFLEX®, standard for VHP
compatibility
for use with Milliflex®, standard for VHP
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
PyroDetect, Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type pharmaceutical(s)
input
sample type pharmaceutical(s)
input
sample type pharmaceutical(s)
input
sample type pharmaceutical(s)
pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
water monitoring
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
water monitoring
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
water monitoring
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
water monitoring
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
MXPHEAVHP04053252552984