Merck
MX1300
Supelco
4-メチル-2-ペンタノン
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
別名:
MIBK, イソブチルメチルケトン, イソプロピルアセトン, メチルイソブチルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2COCH3
CAS番号:
分子量:
100.16
Beilstein:
605399
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
203-550-1
bp:
117-118 °C
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
reagent
品質水準
認証
meets USP/NF
蒸気密度
3.5 (vs air)
アッセイ
≥98.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
840 °F
expl. lim.
1.2-8 %, 93 °F
dilution
(for analytical testing)
不純物
≤0.002 meq/g Titrable acid
≤0.1% Water (H2O)
蒸発残留物質
≤0.005%
clearAPHA: ≤15
屈折率
n20/D 1.395 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
117-118 °C
mp
−80 °C (lit.)
転移温度
flash point 14 °C
溶解性
14.1 g/L
密度
0.8 g/cm3 at 20 °C
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
包装
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
アナリシスノート
Appearance: Clear
Assay (GC): 98.5% min
Color (APHA): 15 max
Evaporation residue: 0.005% max
Form: Liquid
Titrable acid: 0.002meq/g max
Water (H2O): 0.1% max
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MX1300-3:
MX1300-5:
MX1300-30:
MX1300-901:
試験成績書(COA)