MABN13
Anti-Amyloid β42 Antibody, clone G2-13
clone G2-13, from mouse
別名:
Alzheimer disease, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, Protease nexin-II, amyloid beta (A4) precursor protein, amyloid beta A4 protein, amyloid beta precursor protein, beta-amyloid peptide, human mRNA for amyloid A4 prec
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
クローン
G2-13, monoclonal
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology)
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... APP(351)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
神経変性疾患
ELISA: A representative lot of MABN12 antibody was used in a titer ELISA. Specificity of detection for Amyloid beta peptides is displayed below.
ELISA:
品質
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected Amyloid β42 in 10 µg of human Alzheimer diseased brain tissue lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Human Alzheimer diseased brain tissue lysate
その他情報
免責事項
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MABN13:
試験成績書(COA)