Merck
MABE160
Sigma-Aldrich
Anti-E2F4 Antibody, clone LLF4-2
clone LLF4-2, from mouse
別名:
Transcription factor E2F4, E2F-4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
LLF4-2, monoclonal
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... E2F4(1874)
詳細
E2F4は多くの細胞種で最も一般的なE2Fファミリーメンバーです。E2F4の欠損は、腸上皮の厚さの減少、造血細胞種の成熟の低下、アポトーシス率の上昇を引き起こすことが示されており、E2F4がいくつかの細胞種の正常な成熟で機能していることが示唆されています。E2F4はまた、気道上皮の正常な発達や眼球の初期発生にも必須であることが示されています。他には、正常な心臓の発生、特に心筋細胞の増殖にE2F4が関与していることが示されています。
免疫原
ヒトE2F4に相当するヒスチジンタグ付きリコンビナントタンパク質
アプリケーション
免疫組織染色: 独立した研究所において、IHにこの抗体を使用しています(Kinross, K., et al. (2006).Blood. 108(3):886-895)。
抗E2F4抗体クローンLLF4-2は、転写因子E2F4(E2F-4)を検出するマウスモノクローナル抗体であり、WBおよびIHCにおいて検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
研究サブカテゴリー
転写因子
品質
HeLa細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのHeLa細胞ライセートのE2F4を検出できます。
ターゲットの説明
45と60 kDaでバンドが検出されることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
HeLa細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE160:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jun Wu et al.
International journal of biological sciences, 18(3), 956-969 (2022-02-18)
To explore the mechanism of the bone anabolic action of p27 deficiency, we first confirmed that osteoblast formation and osteogenesis were significantly increased in p27 deficient mice compared with their wild-type littermates. Microarray analysis of differential gene expression profiles, followed
Noelia López-Sánchez et al.
Molecular neurobiology, 59(5), 3016-3039 (2022-03-08)
Alzheimer's disease (AD) has a complex etiology, which requires a multifactorial approach for an efficient treatment. We have focused on E2 factor 4 (E2F4), a transcription factor that regulates cell quiescence and tissue homeostasis, controls gene networks affected in AD
Maria C Cuitiño et al.
Cell reports, 27(12), 3547-3560 (2019-05-28)
Orchestrating cell-cycle-dependent mRNA oscillations is critical to cell proliferation in multicellular organisms. Even though our understanding of cell-cycle-regulated transcription has improved significantly over the last three decades, the mechanisms remain untested in vivo. Unbiased transcriptomic profiling of G0, G1-S, and S-G2-M