安全性情報
MABE1142
Sigma-Aldrich
Anti-ZP-2 Antibody, clone IE-3
clone IE-3, from rat
別名:
Zona pellucida sperm-binding protein 2, Zona pellucida glycoprotein 2, Zona pellucida protein A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
IE-3, monoclonal
化学種の反応性
mouse
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Zp2(22787)
詳細
透明帯精子結合タンパク質2(UniProt:P20239、別名:透明帯糖タンパク質2、Zp-2、透明帯タンパク質A)は、マウスZp2(別名:Zp-2、Zpa)遺伝子(Gene ID:22787)によってコードされています。透明帯は、卵子と初期胚を取り囲む細胞外マトリックスです。受精および着床前発生においてさまざまな機能を持つ3つの糖タンパク質で構成されています。哺乳類の透明帯は、種特異的な精子結合、先体反応の誘導を媒介し、受精後の多精受精を防ぎます。Zp2は、排卵前の卵形成の2週間の成長期に発現し、二次精子受容体として働く可能性があります。また、メタロエンドペプチダーゼASTLによってN末端部分がタンパク質分解的に切断され、受精後に皮質顆粒からエキソサイトーシスされ、約30 kDaのN末端ペプチドを生じますが、これはジスルフィド結合によりC末端ペプチドは共有結合したままです。この切断が、受精後の多精受精の阻止に重要な役割を果たしています。Zp2遺伝子欠損の雌マウスは、安定した透明帯マトリックスを形成せず、不妊となります。(参考文献:Hinsch, KD and Hinsch, E. (1999). Andrologia.31(5):320-322)
特異性
クローンIE-3はマウスの透明帯精子結合タンパク質2を検出します。
免疫原
エピトープ:N末端
精製マウス透明帯
アプリケーション
免疫沈降:免疫沈降によりZP-2を検出しました(East, I.J., et. al. (1984).J Cell Biol. 98(3):795-800)。
免疫蛍光染色:免疫蛍光染色でZP-2を検出しました(East, I.J., et. al. (1984).J Cell Biol. 98(3):795-800)。
免疫蛍光染色:免疫蛍光染色でZP-2を検出しました(Avella, M.A., et. al. (2016).Sci Transl Med. 8(336):336ra60)。
ELISA:ウェスタンブロッティングでZP-2を検出しました(East, I.J., et. al. (1984).J Cell Biol. 98(3):795-800; Sun, W., et. al. (1999).Biol Reprod.60(4):900-7)。
ウェスタンブロッティング:ELISAでZP-2を検出しました(Sun, W., et. al. (1999).Biol Reprod.60(4):900-7)。
抗ZP-2抗体クローンIE-3(カタログ番号:MABE1142)は、透明帯精子結合タンパク質2を標的とする高度に特異的なラットモノクローナル抗体であり、ELISA、免疫蛍光染色、免疫沈降およびウェスタンブロッティングでテストされています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
品質
マウス卵巣組織ライセートでウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、10 µgのマウス卵巣組織ライセートでZP-2を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約120 kDa、算出値:80.21 kDa一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製ラットモノクローナルIgG2a抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE1142-25UG:
MABE1142:
試験成績書(COA)