安全性情報
MAB3315
Sigma-Aldrich
Anti-MMP-7 Antibody, clone 141-7B2
clone 141-7B2, Chemicon®, from mouse
別名:
Matrilysin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
クローン
141-7B2, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
ヒトMMP-7の前駆体に特異的に反応します。 ヒトMMP-7の活性型およびヒトMMP-1、2、3、8、9および13とは交差反応しません。
免疫原
直腸がん(SW837)細胞
アプリケーション
イムノブロッティング:10 μg/mLで使用、分子量約30 kDaのバンドを検出できます。
パラフィン包埋組織切片の免疫組織染色:4~20 μg/mLで使用できます。
EIA
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
抗MMP-7抗体クローン141-7B2は、MMP-7に対する抗体で、ELISA、WB、IH(P)で使用できます。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
MMPおよびTIMP
物理的形状
フォーマット:精製
精製免疫グロブリン 0.1 Mリン酸ナトリウムバッファー(pH 7.0)溶液、2% BSA(プロテアーゼ不含)含有
保管および安定性
未希釈アリコートで、-20°Cで受領日から最長12か月保存できます。 凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
第一ファインケミカル株式会社製造
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB3315:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Prognostic value of E-cadherin, beta-catenin, MMPs (7 and 9), and TIMPs (1 and 2) in patients with colorectal carcinoma.
Fernanda Roca, Laura V Mauro, Ana Morandi, Fernando Bonadeo, Carlos Vaccaro et al.
Journal of Surgical Oncology null
DSG3 facilitates cancer cell growth and invasion through the DSG3-plakoglobin-TCF/LEF-Myc/cyclin D1/MMP signaling pathway.
Chen, YJ; Lee, LY; Chao, YK; Chang, JT; Lu, YC; Li, HF; Chiu, CC; Li, YC; Li, YL; Chiou et al.
Testing null
Yali Zhai et al.
The American journal of pathology, 160(4), 1229-1238 (2002-04-12)
In various cancers, inactivating mutations in the adenomatous polyposis coli or Axin tumor suppressor proteins or activating mutations in beta-catenin's amino-terminal domain elevate beta-catenin levels, resulting in marked effects on T-cell factor (TCF)-regulated transcription. Several candidate beta-catenin/TCF-regulated genes in cancer
Expression of matrix metalloproteinases and tissue inhibitors of metalloproteinases in HTLV-I-associated myelopathy.
Umehara, F, et al.
Journal of Neuropathology and Experimental Neurology, 57, 839-849 (1998)
Jiang Fan et al.
Oncology letters, 2(6), 1269-1273 (2012-08-01)
The molecular profile of low-grade mucoepidermoid carcinomas remains to be clarified. In the present study, matrix metalloproteinase (MMP) expression was compared in low-grade mucoepidermoid carcinoma (MEC) and typical lung cancer. The expression of MMP-2, MMP-7 and MMP-9 was detected by