抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
NS-1, monoclonal
化学種の反応性
human, hamster, rat, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... OLIG2(10215)
特異性
乏突起膠細胞(Oligodendrocyte)とそのミエリン鞘を認識します。MAB1580は早期および成熟乏突起膠細胞のどちらも染色します。
免疫原
ラット嗅球
アプリケーション
このAnti-Oligodendrocytes Antibody、クローンNS-1を使用して乏突起膠細胞(Oligodendrocyte)を検出します。この抗体の使用はIC,IHで検証されています。
免疫組織染色:4%パラホルムアルデヒド固定組織では1:1000-1:200,000。
免疫細胞染色
最適な希釈濃度はお客様ご自身で決定してください。
免疫細胞染色
最適な希釈濃度はお客様ご自身で決定してください。
研究のカテゴリ
神経科学
神経科学
研究のサブカテゴリ
ニューロンおよびグリアマーカー
ニューロンおよびグリアマーカー
物理的形状
0.1%アジ化ナトリウムを含む液体
未精製
保管および安定性
-20°Cで出荷日から1年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品を最大限回収するために、融解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
乏突起膠細胞(Oligodendrocyte)培養物、脳
乏突起膠細胞(Oligodendrocyte)培養物、脳
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MAB1580:
試験成績書(COA)
Toxicology and applied pharmacology, 268(3), 318-330 (2013-02-14)
Adenoviral vectors (Ads) are promising gene delivery vehicles due to their high transduction efficiency; however, their clinical usefulness has been hampered by their immunogenicity and the presence of anti-Ad immunity in humans. We reported the efficacy of a gene therapy
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 37(2), 514-527 (2016-02-14)
We previously demonstrated that stimulation of astrocyte mitochondrial ATP production via P2Y1 receptor agonists was neuroprotective after cerebral ischemic stroke. Another mechanism that increases ATP production is fatty acid oxidation (FAO). We show that in primary human astrocytes, FAO and
PloS one, 7(5), e37767-e37767 (2012-06-06)
Toll-like receptors (TLR) are key players of the innate and adaptive immune response in vertebrates. The original protein Toll in Drosophila melanogaster regulates both host defense and morphogenesis during development. Making use of real-time PCR, in situ hybridization, and immunohistochemistry
Human gene therapy methods, 27(3), 98-111 (2016-04-09)
Glioblastoma multiforme (GBM) is the most commonly occurring primary brain cancer in adults, in whom its highly infiltrative cells prevent total surgical resection, often leading to tumor recurrence and patient death. Our group has discovered a gene therapy approach for
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 208, 85-92 (2015-03-10)
Remyelination in the central nervous system (CNS) is critical in the treatment of many neural pathological conditions. Unfortunately, the ability to direct and enhance oligodendrocyte (OL) differentiation and maturation remains limited. It is known that microenvironmental signals, such as substrate