安全性情報
GFCP001000
Millipore
Glass Fiber Conjugate Pad 10mm x 100m Roll
Lateral Flow, Assay Development, lateral flow immunoassays, lateral flow assay device, Immunoassay IVDs
別名:
Glass fiber pad 10 mm width roll
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
品質水準
包装
pkg of 1 roll
メーカー/製品名
SureWick®
roll L
100 m (328 ft)
ロールW
10 mm , slit width
法的情報
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B Inhalation
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
GFCP001050:
GFCP001000:
試験成績書(COA)