化学種の反応性
chicken
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 87-100%
(using the overnight protocol)
accuracy: 95-100%
(using the 2 hour protocol)
standard curve range: 18.3-75,000 pg/mL
(for IFNγ)
standard curve range: 24.4-100,000 pg/mL
(for IL-10)
standard curve range: 3.66-15,000 pg/mL
(for IFNα)
standard curve range: 7.32-30,000 pg/mL
(for IL-16)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <10%
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex® xMAP®)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
EMD Millipore′s MILLIPLEX™ ニワトリサイトカイン/ケモカインパネルは、12プレックスキットであり、ニワトリの血清、血漿、PBMC サンプル中の以下のいずれか、またはすべての分析物の同時定量に使用できます:インターフェロンα(IFNα)、インターフェロンγ(IFNγ)、インターロイキン 2(IL-2)、インターロイキン 6(IL-6)、インターロイキン10(IL-10)、インターロイキン16(IL-16)、インターロイキン21(IL-21)、マクロファージ炎症性タンパク質-1β(MIP-1b)、 マクロファージ炎症性タンパク質-3(MIP-3a)、RANTES(活性化時に制御され、正常T細胞を発現・分泌)、マクロファージコロニー刺激因子(M-CSF)、血管内皮増殖因子(VEGF)。注記:プロトコルでは、血清および血漿サンプルは 1:4 希釈を推奨しています。
MILLIPLEX™ は、幅広い疾患状況や種にわたり、非常に広範な分析物を提供しています。メルクは、お客様に信頼される結果が得られるように、各キットを優れた品質で構築しています。 対象分析物が特定されたら、後はメルクにお任せください。検証プロセスでの評価項目には、プロトコルに記載されているアッセイ特性に加えて、交差反応性、希釈直線性、キットの安定性、およびサンプル挙動(例えば、検出可能性や安定性)などの性能基準が含まれています。さらに、各パネルとキットは、バッチ間の再現性を保証するための厳格な製造基準に適合しています。
各 MILLIPLEX™ パネルキットには以下が含まれます:
- アッセイ性能を認定するための品質管理(QC)、
- ロット間の一貫性を保証するための標準物質(較正物質)との比較およびQCロットと基準ロット間比較、
- 血清および血漿サンプル中で天然の分析物環境を模擬するために最適化された血清マトリックス、
- 一貫した分析物プロファイルがパネル内で得られるように設計された検出抗体カクテル。
したがって、MILLIPLEX™ ニワトリサイトカイン/ケモカインパネルにより、サイトカインとケモカインの治療可能性に焦点を当てることができます。
特異性
分析物に対する抗体と、このパネルに含まれる他の分析物との間には、交差反応性はない、または無視できる程度でした。
アプリケーション
- このアッセイは 2 ~ 8℃ で一晩(16 ~ 18 時間)、またはプレートシェーカーで撹拌しながら室温(20 ~ 25℃)で 2 時間実施できます。
- すべての分析物について、血清マトリックスで 1:4 に希釈した血清または血漿を 1 ウェルあたり最大 25 μL まで使用できます。組織培養上清の場合は、適切なコントロール培地による希釈が必要になることがあります。組織/細胞抽出物は、アッセイ性能に影響を与えない試薬と条件下の中性バッファーで調製してください。
分析可能物質は以下の通りです:
- IL-16
- IFN-α
- IFNγ
- IL-10
- IL-21
- IL-2
- M-CSF
- IL-6
- MIP-3α
- MIP-1β
- RANTES
- VEGF
研究のカテゴリ:
- 炎症&免疫
研究サブカテゴリー:
- 炎症&自己免疫メカニズム
- 炎症
- 感染性疾患
- サイトカイン& サイトカイン受容体
- 腫瘍学
- 肥満
- 代謝疾患
特徴および利点
アナリシスノート
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
Jan Code
GCYT1-16K-PX12:
試験成績書(COA)