Merck
EZSKTMEM1
Millipore
EZ-Stream®ポンプ用液体ポンプサービスキット
For servicing of the liquid pump of the EZ-Stream®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116500
NACRES:
NB.79
特徴
repair kit
メーカー/製品名
EZ-Stream®
アプリケーション
bioburden testing
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
water monitoring
適合性
for use with EZ-Stream®
詳細
EZ-Stream®の液体ポンプを保守するために必要なすべての要素がそろっているメンテナンスキットにより、最適な性能が保証されます。EZ-Stream®真空ポンプは、コンパクトなデザインの液体輸送ポンプであり、ワークベンチ上での使用にも層流フード内での使用にも最適です。高性能流量を維持するために、メンテナンスキットには液体ポンプの内部で交換可能な摩耗部品が含まれています。
アプリケーション
EZ-Stream®の液体ポンプ用メンテナンスキットは、ビール、乳製品、ボトル入りの水、医薬品、ソフトドリンク、サイダー、スポーツドリンク、ワインの微生物分析に使用されるポンプの最適性能を保証します。
構成
  • フラッパバルブ2個
  • ワーキングメンブレン1枚
  • O-リング2個
  • オシレーションメンブレン1枚
法的情報
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany