Merck
DX1045
Supelco
Diethylamine
別名:
Diethylamine, Diethamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2)2NH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
203-716-3
蒸気圧
253 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
liquid
不純物
≤1000 ppm Water (H2O)
APHA: ≤30
pH
13 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
56 °C/1013 mbar
mp
-50 °C
転移温度
flash point -23 °C
密度
0.71 g/cm3 at 20 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay: 98% min
Color (APHA): 30 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 1000ppm max
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-14.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-26 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
DX1045-902:
DX1045AC-37:
DX1045GS-40S:
DX1045AM-38:
DX1045-901:
DX1045-5:
試験成績書(COA)