Merck
CX0396
Supelco
Carbon Disulfide
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
別名:
Carbon Disulfide, Carbon Bisulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CS2
CAS番号:
分子量:
76.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191602
EC Index Number:
200-843-6
認証
meets USP/NF
品質水準
蒸気圧
398 hPa ( 20 °C)
製品種目
OmniSolv®
アッセイ
≥99.9% (GC)
形状
liquid
不純物
≤0.03% Water (H2O)
≤30 ppm Benzene (C6H6)
蒸発残留物質
≤5 ppm
APHA: ≤10
bp
46.5 °C/1013 hPa
mp
-111.6 °C
転移温度
flash point -30 °C
溶解性
2.1 g/L
密度
1.26 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤382 nm
UV吸収
λ: 382 nm Amax: ≤1.00
λ: 388 nm Amax: ≤0.50
λ: 403 nm Amax: ≤0.10
λ: 410 nm Amax: ≤0.05
λ: 500 nm Amax: ≤0.005
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChI Key
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
CX0396-6 is packaged in poly coated glass bottles
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Assay (GC)99.9% minBenzene (C6H6)30ppm maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 382 nm1.00AU maxUV Abs. at 388 nm0.50AU maxUV Abs. at 403 nm0.10AU maxUV Abs. at 410 nm0.05AU maxUV Abs. at 500 nm0.005AU maxUV Cut-off382nm maxWater (H2O)0.03% max
法的情報
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-22.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-30 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CX0396-6:
試験成績書(COA)