安全性情報
BI0837
Sigma-Aldrich
Deblocking Reagent 3% Trichloroacetic Acid in Toluene (w/v)
別名:
dna
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116006
製品種目
Novabiochem®
品質水準
形状
liquid
反応適合性
reaction type: Acetylations
reagent type: Lewis acid
転移温度
flash point 4.4 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
アナリシスノート
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Trichloroacetic acid: 2.95-3.05% w/v
Water (H2O): 500ppm max
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.9 °F
引火点(℃)
4.4 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BI0837-4000:
BI0837LTNS20:
BI0837LT-NS20:
BI0837/4000:
試験成績書(COA)