Merck
AX0115
Supelco
アセトン
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
別名:
Dimethyl Ketone, 2-Propanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH3
CAS番号:
分子量:
58.08
Beilstein:
635680
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
200-662-2
アッセイ:
≥99.5% (corrected for water content, GC)
テクニック:
HPLC: suitable
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
蒸気圧:
184 mmHg ( 20 °C)
認証
meets USP/NF
品質水準
蒸気密度
2 (vs air)
蒸気圧
184 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (corrected for water content, GC)
フォーム
liquid
expl. lim.
13.2 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.0006 meq/g Titrable base
≤0.002% Aledhyde (as HCHO)
≤0.05% Isopropyl Alcohol
≤0.05% Methanol
≤0.5% Water
蒸発残留物質
≤5 ppm
clearAPHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
転移温度
flash point <-20 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λmax
≤330 nm
UV吸収
λ: 330 nm Amax: ≤1.00
λ: 340 nm Amax: ≤0.10
λ: 350 nm Amax: ≤0.02
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
フォーマット
neat
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アセトンの発光強度は溶液の成分によって決まります。UV光を吸収したアセトンが光分解され、ラジカルが生じます。
AX0115P-1 and AX0115P-6 are packaged in poly-coated glass bottles.
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Aldehyde (as HCHO): 0.002% max
Appearance: Clear liquid, free from particulates
Assay (GC, corrected for water content): 99.5% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 5ppm max
Filtered through 0.2 m filter: To pass test
Form: Liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Isopropyl alcohol: 0.05% max
Methanol: 0.05% max
Solubility in water: To pass test
Substances reducing permanganate: To pass test
Titrable acid: 0.0003meq/g max
Titrable base: 0.0006meq/g max
UV Abs. at 330 nm: 1.00AU max
UV Abs. at 340 nm: 0.10AU max
UV Abs. at 350 nm: 0.02AU max
UV Abs. at 400 nm: 0.01AU max
UV Cut-off: 330nm max
Water (H2O): 0.5% max
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AX0115AS-40:
AX0115-37:
AX0115TW-38:
AX0115CA-36:
AX0115TW-39:
AX0115-20:
AX0115-901:
AX0115-36:
439126-901:
AX0115AS-901:
AX0115P-1:
AX0115DL-39:
AX0115PH-40:
AX0115-31:
SA439126-4X4L:
AX0115-1:
AX0115AV-39:
AX0115-25PL:
SA270725-4L:
270725-901:
AX0115P-6:
AX0115-38:
SA270725-4X4L:
US1AX0115/20:
AX0115-6:
AX0115GK-31:
AX0115-40:
AX0115MN-39:
AX0115MO-39S:
AX0115MO-395:
AX0115-39:
AX0115-NP20:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
アセトン suitable for HPLC, &#8805;99.9%
Sigma-Aldrich
439126
アセトン