Merck
ALIGNED05
Millipore
真空ろ過用Milliporeアライメントガイド
47 mm, 5/PK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
silicone
テクニック
vacuum filtration: suitable
直径
58 mm
アプリケーション
filtration
輸送温度
ambient
詳細
Milliporeガラス製真空ろ過付属品
アライメントガイド、47 mm、5/PK
これらの付属品は、Milliporeガラス製真空ろ過キットに含まれる部品の交換、または代替コンフィグレーションの提供を目的として設計されています。
この品目は、Millipore 47 mmクラシックガラス製フィルターホルダーキットおよびMillipore 47 mm全ガラス製フィルターホルダーキットの付属部品です。
アプリケーション
47 mm、5/PK