Merck
ACK5003NT
Millipore
Amicon® Pro Affinity Concentration Kit Ni-NTA with 3kDa Amicon® Ultra-0.5 Device
Amicon Pro Affinity Concentration Kit Ni-NTA - A Centrifugal Tool for purifying & concentrating His-tagged proteins.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
eCl@ss:
36100101
物質
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
無菌性
non-sterile
製品種目
Amicon®
メーカー/製品名
Amicon® Pro
パラメーター
10 mL sample volume
テクニック
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
L
12 cm (4.7 in.)
直径
2.97 cm
ろ過面積
1 cm2
ポアサイズ
3 kDa NMWCO
輸送温度
wet ice
関連するカテゴリー
詳細
Filter Code: PLCGC
Filter Type: 限外ろ過
This kit includes 12/pk Amicon Pro, 12/pk Amicon Ultra NMWCO 3 kDa, 3 ml HisBind Ni-NTA resin (Binding capacity: 5 to 10mg His tagged protein/ml agarose), 25ml Bind Buffer (4X), 25 ml Wash buffer (4X), 5ml elution buffer (4X)
アプリケーション
Amicon Pro Affinity Concentration Kit Ni-NTA - A Centrifugal Tool for purifying & concentrating His-tagged proteins.
特徴および利点
Minimum Final Concentrate Volume: 15 µL
物理的形状
Color Code: 透明 ピンク色キャップ付
法的情報
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
95.9 °F
引火点(℃)
35.5 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
ACK5003NT:
ACK5003NT-B:
試験成績書(COA)