安全性情報
ABE1339
Sigma-Aldrich
Anti-dimethyl-BAF155 Antibody (Arg1064, asymetrically di-methylated)
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
BRG1-associated factor 155
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
テクニック
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
dimethylation (Arg1064)
遺伝子情報
human ... SMARCC1(6599)
詳細
BAF155(別名:SWI/SNF complex subunit BRG1-associated factor 155、BAF155、SWI/SNF complex 155 kDa subunit、SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily C member 1)は、SMARCC1遺伝子とBAF155遺伝子にコードされており、クロマチンリモデリング(DNAヌクレオソームトポロジーの変化)による選択遺伝子の転写の活性化と抑制に関与しています。BAF155は、複合体の触媒ユニットのATPase活性を刺激することが示されています。BAF155はまた、リガンド結合ビタミンD受容体が介在するCYP27B1遺伝子のトランス抑制に必要なビタミンD受容体により動員されるクロマチンリモデリング複合体であるWINAC複合体との結合を介したビタミンD共役転写制御にも関与しています。BAF155は、神経前駆細胞特異的クロマチンリモデリング複合体(npBAF複合体)および神経特異的クロマチンリモデリング複合体(nBAF complex)に属しています。npBAF複合体は、多能性神経幹細胞の自己再生/増殖能に不可欠です。nBAF複合体は、CRESTと共に、樹状突起の成長に必要な遺伝子の活性を制御する役割を果たしています。神経発生において、幹細胞/前駆細胞から有糸分裂後クロマチンリモデリング機構への切り替えは、神経細胞が細胞周期を出て、成熟状態に関与するようになるときに発生します。増殖性神経幹細胞/前駆細胞から有糸分裂後神経細胞への移行には、npBAFとnBAFの複合体のサブユニット組成におけるスイッチが必要です。神経前駆細胞が有糸分裂を終わって神経細胞へと分化すると、ACTL6A/BAF53AおよびPHF10/BAF45Aを持つnpBAF 複合体は、神経特異的複合体(nBAF)の相同的な別のACTL6B/BAF53BとDPF1/BAF45BまたはDPF3/BAF45Cサブユニットと交換されます。BAF155は、脳、心臓、筋肉、胎盤、肺、肝臓、筋肉、腎臓、および膵臓で発現されます。
免疫原
Arg 1064でジメチル化されたヒトBAF155タンパク質のC末端に相当する直鎖ペプチド。
エピトープ:C-末端
アプリケーション
この抗ジメチルBAF155抗体は、dimethyl-BAF155の検出に関して、WB、IP、ChIP、IHでの使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング: トランスフェクトしたMCF-7細胞ライセートにおいてメチル化BAF155を検出できます(Wang, L., et al. Cancer Cell 25, 21–36, January 13, 2014)
免疫沈降: トランスフェクトしたSKOV3細胞からメチル化を免疫沈降できます(Wang, L., et al. Cancer Cell 25, 21–36, January 13, 2014)
ChIP: 野生型MCF-7細胞においてCOL1A2遺伝子およびGADD45A遺伝子に対するBAF155をクロマチン免疫沈降できます(Wang, L., et al. Cancer Cell 25, 21–36, January 13, 2014)
免疫組織染色: ヒト乳腺腫瘍細胞においてメチル化BAF155タンパク質を検出できます(Wang, L., et al. Cancer Cell 25, 21–36, January 13, 2014)
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
アポトーシス・癌
研究サブカテゴリー
クロマチン生物学
品質
MCF-7細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング: 希釈倍率1:1000で使用、10 µgのMCF-7細胞ライセートにおいてdimethyl-BAF155を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約160 kDa。 約160 kDaのバンドは、質量分析により標的タンパク質BAF155であることが確認されました。
物理的形状
アフィニティー精製抗原
精製ウサギポリクローナル、0.05% sodium azide、10% glycerol含有PBSに溶解。
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。IgGを損傷し、製品の性能に影響を及ぼす可能性のある凍結/融解の繰り返しは避けてください。
注:-20°C未満の冷凍庫温度にばらつきがあると、グリセロールを含む水溶液が保管中に凍結するおそれがあります。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
ABE1339:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kazuhide Nakayama et al.
Oncotarget, 9(26), 18480-18493 (2018-05-03)
Protein arginine methyltransferase (PRMT) 4 (also known as coactivator-associated arginine methyltransferase 1; CARM1) is involved in a variety of biological processes and is considered as a candidate oncogene owing to its overexpression in several types of cancer. Selective PRMT4 inhibitors
Sergey Karakashev et al.
Nature communications, 9(1), 631-631 (2018-02-13)
CARM1 is an arginine methyltransferase that asymmetrically dimethylates protein substrates on arginine residues. CARM1 is often overexpressed in human cancers. However, clinically applicable cancer therapeutic strategies based on CARM1 expression remain to be explored. Here, we report that EZH2 inhibition
Sergey Karakashev et al.
Cancer cell, 37(2), 157-167 (2020-02-01)
In response to DNA double-strand breaks, MAD2L2-containing shieldin complex plays a critical role in the choice between homologous recombination (HR) and non-homologous end-joining (NHEJ)-mediated repair. Here we show that EZH2 inhibition upregulates MAD2L2 and sensitizes HR-proficient epithelial ovarian cancer (EOC)
Magdalena M Szewczyk et al.
Nature communications, 11(1), 2396-2396 (2020-05-16)
Protein arginine methyltransferases (PRMTs) regulate diverse biological processes and are increasingly being recognized for their potential as drug targets. Here we report the discovery of a potent, selective, and cell-active chemical probe for PRMT7. SGC3027 is a cell permeable prodrug