安全性情報
8.22028
Sigma-Aldrich
1,8-Dihydroxyanthraquinone
for synthesis
別名:
1,8-Dihydroxyanthraquinone, Chrysazin, Dantron
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H8O4
CAS番号:
分子量:
240.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
204-173-5
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
形状
powder
mp
190-193 °C
転移温度
flash point >200 °C
かさ密度
600 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H
InChI Key
QBPFLULOKWLNNW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 190 °C
Melting range (upper value): ≤ 194 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available