Merck
8.20753
Sigma-Aldrich
Lithium hydride
for synthesis
別名:
Lithium hydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HLi
CAS番号:
分子量:
7.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352306
EC Index Number:
231-484-3
形状
powder
有効性
78 mg/kg LD50, oral (Rat)
反応適合性
reagent type: reductant
pH
>7 (20 °C, 21 g/L in H2O)
mp
688 °C
密度
0.78 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
290‑430 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/Li.H/q+1;-1
InChI Key
SRTHRWZAMDZJOS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (by gasvolumetry): ≥ 96.0 %
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1