安全性情報
8.18197
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylallylamine
for synthesis
別名:
N,N-Dimethylallylamine, N-Allyldimethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCH2N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
85.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
218-458-7
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
転移温度
flash point 8 °C
密度
0.730 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(CC=C)(C)C
InChI
1S/C5H11N/c1-4-5-6(2)3/h4H,1,5H2,2-3H3
InChI Key
GBCKRQRXNXQQPW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.718 - 0.722
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体