安全性情報
810771
Sigma-Aldrich
Probumin® Bovine Serum Albumin Polymer Enhanced, 30% Solution
29-31 g/dL protein (Biuret), USA origin, Tested for IgG, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable, Blood banking: suitable
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41141801
product name
Probumin® Bovine Serum Albumin Polymer Enhanced, 30% Solution, pack of 10 L
詳細
0.1% sodium azide as preservtive
Contains sodium azide less than 0.1 g/dL
品質水準
アッセイ
29-31 g/dL protein basis (biuret)
形状
solution
シェルフライフ
36 mo.
分子量
~66 kDa
精製方法
heat shock fractionation
包装
pack of 10 L
メーカー/製品名
Probumin®
由来
USA origin
濃度
29-31 g/dL protein (Biuret)
dilution
(Immunohematology)
(Serology)
不純物
Tested for IgG
pH
7.2-7.4
その他の活性
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
810771:
81077-PH:
81077-M:
81077-BULK:
81077-BULKBRD:
81077PROC:
81077N:
810775:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.