主要文書
8.08332
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-toluenesulfonate
for synthesis
別名:
Ethyl 4-toluenesulfonate, p-Toluenesulfonic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(CH3)C6H4SO3C2H5
CAS番号:
分子量:
200.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
201-276-7
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
0.6 hPa ( 14 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
500 °C
反応適合性
reagent type: reductant
bp
221 °C/1013 hPa
mp
30-32 °C
転移温度
flash point 158 °C
密度
1.174 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(OCC)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C9H12O3S/c1-3-12-13(10,11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI Key
VRZVPALEJCLXPR-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 29 °C
Melting range (upper value): ≤ 32 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
316.4 °F - closed cup
引火点(℃)
158 °C - closed cup