Merck
8.04726
Sigma-Aldrich
Indole-3-carbaldehyde
for synthesis
別名:
Indole-3-carbaldehyde, Indol-3-aldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7NO
CAS番号:
分子量:
145.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
EC Index Number:
207-665-8
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
自己発火温度
>550 °C
mp
195-198 °C
転移温度
flash point 240 °C
かさ密度
200‑300 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H7NO/c11-6-7-5-10-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-6,10H
InChI Key
OLNJUISKUQQNIM-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 193 °C
Melting range (upper value): ≤ 197 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3