安全性情報
8.03573
Sigma-Aldrich
2,6-Diamino-4-phenyl-1,3,5-triazine
for synthesis
別名:
2,6-Diamino-4-phenyl-1,3,5-triazine, Benzoguanamine, 2,4-Diamino-6-phenyl-s-triazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9N5
CAS番号:
分子量:
187.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
202-095-6
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
有効性
1470 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.5 (20 °C, 0.3 g/L in H2O)
mp
224-227 °C
転移温度
flash point >270 °C
溶解性
0.3 g/L
密度
1.425 g/cm3 at 15 °C
かさ密度
680 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H9N5/c10-8-12-7(13-9(11)14-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H4,10,11,12,13,14)
InChI Key
GZVHEAJQGPRDLQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 224 °C
Melting range (upper value): ≤ 228 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2