安全性情報
8.01548
Sigma-Aldrich
2-Bromobutane
for synthesis
別名:
2-Bromobutane, sec-Butyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H9Br
CAS番号:
分子量:
137.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
201-140-7
蒸気圧
70 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥98.0% (GC)
自己発火温度
265 °C
expl. lim.
2.6-6.6 % (v/v)
bp
90-92 °C/1013 hPa
mp
-112 °C
転移温度
flash point 21 °C
溶解性
<1 g/L
密度
1.26 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C4H9Br/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
UPSXAPQYNGXVBF-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.257 - 1.261
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
69.8 °F
引火点(℃)
21 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体