Merck
539122
Sigma-Aldrich
Protamine Sulfate, Salmon Milt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
形状
solid
品質水準
white
溶解性
1.6 N NH4OH: 2.5 mg/mL
PBS: 25 mg/mL
H2O: 5 mg/mL
2 M HCl: 50 mg/mL
詳細
Native protamine sulfate from salmon milt. Neutralizes the anticoagulant activity of heparin.
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13